3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1607-1G PC1607-250MG
APOSPC1607-1GEA 48.3 EUR
APOSPC1607-1G APOSPC1607-250MG
3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid
Formule: C₆H₆BFO₃
Smeltpunt: 54…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07363778
CAS nummer: 871329-82-7