3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1608-5G PC1608-25G
APOSPC1608-5GEA 139 EUR
APOSPC1608-5G APOSPC1608-25G
3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid
Formule: C₁₀H₁₄BFO₃
Smeltpunt: 130…134 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07363783
CAS nummer: 850589-57-0