3-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1610-1G PC1610-25G PC1610-5G
APOSPC1610-1GEA 24.9 EUR
APOSPC1610-1G APOSPC1610-25G APOSPC1610-5G
3-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
3-Fluoro-5-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₂
Smeltpunt: 216…222 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07363785
CAS nummer: 850593-06-5