5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1613-1G PC1613-5G
APOSPC1613-1GEA 46.8 EUR
APOSPC1613-1G APOSPC1613-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₅ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631406
CAS nummer: 654-94-4