n-Butyl trifluoroacetate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1614-100G PC1614-25G
APOSPC1614-100GEA 159 EUR
APOSPC1614-100G APOSPC1614-25G
n-Butyl trifluoroacetate 97%
n-Butyl trifluoroacetate
Formule: C₆H₉F₃O₂
Kookpunt: 72 °C
Dichtheid: 1,098 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 14 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039234
CAS nummer: 367-64-6
EINECS: 206-699-0
UN: 2924
ADR: 3+8,II