Methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 6-(trifluoromethyl)nicotinate
PC1616-1G PC1616-5G
APOSPC1616-1GEA 22 EUR
APOSPC1616-1G APOSPC1616-5G
Methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine-5-carboxylate
Methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine-5-carboxylate
Formule: C₈H₆F₃NO₂
Smeltpunt: 54…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03001346
CAS nummer: 221313-10-6