2-Methylsulphonyl-1-(2-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Methylsulphonyl)-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
PC1617-1G PC1617-5G PC1617-25G
APOSPC1617-1GEA 137 EUR
APOSPC1617-1G APOSPC1617-5G APOSPC1617-25G
2-Methylsulphonyl-1-(2-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(2-trifluoromethylphenyl)ethanone
Formule: C₁₀H₉F₃O₃S
Smeltpunt: 61…63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01941307
CAS nummer: 387350-34-7