3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-Chloro-5-fluorophenlyboronic acid
PC1618-1G PC1618-5G PC1618-25G
APOSPC1618-1GEA 22 EUR
APOSPC1618-1G APOSPC1618-5G APOSPC1618-25G
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 97%
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BClFO₂
Smeltpunt: 272…276 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06801741
CAS nummer: 328956-61-2