2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC1622-1G PC1622-5G
APOSPC1622-1GEA 22 EUR
APOSPC1622-1G APOSPC1622-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BF₄O₂
Smeltpunt: 104…109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03701538
CAS nummer: 352535-96-7