3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-Ethoxy-5-fluorophenyl)boronic acid, 3-Ethoxy-5-fluorophenylboronic acid, 3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid
PC1624-1G PC1624-5G
APOSPC1624-1GEA 143 EUR
APOSPC1624-1G APOSPC1624-5G
3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid 95%
3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid
Formule: C₈H₁₀BFO₃
Smeltpunt: 155…158 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07363779
CAS nummer: 850589-53-6