5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Fluoro-2-hydroxyphenylboronic acid, (5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)boronic acid, 5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
PC1627-5G PC1627-1G PC1627-250MG
APOSPC1627-5GEA 67.2 EUR
APOSPC1627-5G APOSPC1627-1G APOSPC1627-250MG
5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
Formule: C₆H₆BFO₃
Smeltpunt: 160…166 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095357
CAS nummer: 259209-20-6