(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Fluoro-4-hydroxyphenylboronic acid, 3-Fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid
PC1628-1G PC1628-5G PC1628-10G
APOSPC1628-1GEA 45.4 EUR
APOSPC1628-1G APOSPC1628-5G APOSPC1628-10G
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid 97%
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid
Formule: C₅H₅BFNO₂
Smeltpunt: 252…256 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659838
CAS nummer: 182344-14-5