Cesium fluoride, anhydrous 99,5%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1630-100G PC1630-25G PC1630-500G
APOSPC1630-100GEA 68.7 EUR
APOSPC1630-100G APOSPC1630-25G APOSPC1630-500G
Cesium fluoride, anhydrous 99,5%
Cesium fluoride
Formule: CsF
MW: 151.9 g/mol
Kookpunt: 1251 °C
Smeltpunt: 682 °C
Dichtheid: 4.115 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010960
CAS nummer: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
UN: 3288
ADR: 6.1 III