2-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1631-1G PC1631-25G PC1631-5G
APOSPC1631-1GEA 22 EUR
APOSPC1631-1G APOSPC1631-25G APOSPC1631-5G
2-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 98%
2-Chloro-5-fluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BClFO₂
Smeltpunt: 78…82 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06656272
CAS nummer: 444666-39-1