5-Chloro-2-fluorophenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1635-25G PC1635-5G
APOSPC1635-25GEA 304 EUR
APOSPC1635-25G APOSPC1635-5G
5-Chloro-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-Chloro-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BClFO₂
Smeltpunt: 182…188 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD05664225
CAS nummer: 352535-83-2