2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1639-100G PC1639-25G PC1639-5G
APOSPC1639-100GEA 228 EUR
APOSPC1639-100G APOSPC1639-25G APOSPC1639-5G
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid 99%
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₃
Smeltpunt: 124…126 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02179483
CAS nummer: 78495-63-3