Calcium tetrafluoroborate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1648F-100G PC1648F-25G PC1648F-5G
APOSPC1648F-100GEA 497 EUR
APOSPC1648F-100G APOSPC1648F-25G APOSPC1648F-5G
Calcium tetrafluoroborate 95%
Calcium tetrafluoroborate
Formule: Ca(BF₄)₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015972
CAS nummer: 13814-93-2
UN: 3260
ADR: 8,III