Calcium trifluoromethanesulphonate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
PC1648M-25G
PC1648M-100G
PC1648M-5G
APOSPC1648M-25GEA
93.5
EUR
APOSPC1648M-25G
APOSPC1648M-100G
APOSPC1648M-5G
Calcium trifluoromethanesulphonate 98%
Calcium trifluoromethanesulphonate
Formule:
C₂CaF₆O₆S₂ Smeltpunt: 350 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00143911 CAS nummer: 55120-75-7 |