5-Fluoro-3-methylsalicylaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Fluoro-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde
PC1658-10G PC1658-5G PC1658-1G
APOSPC1658-10GEA 242 EUR
APOSPC1658-10G APOSPC1658-5G APOSPC1658-1G
5-Fluoro-3-methylsalicylaldehyde 98%
5-Fluoro-3-methylsalicylaldehyde
Formule: C₈H₇FO₂
Kookpunt: 70…72 °C/5mmHg
Smeltpunt: 44…49 °C
Vlampunt: 88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039244
CAS nummer: 704884-74-2