5-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Fluoro-2-methoxycarboxyphenylboronic acid, 5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 2-Methoxycarbonyl-5-fluorophenylboronic acid
PC1662-1G PC1662-5G
APOSPC1662-1GEA 129 EUR
APOSPC1662-1G APOSPC1662-5G
5-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
5-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BFO₄
Smeltpunt: 146…148 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03095367
CAS nummer: 850568-05-7