2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1670-25G PC1670-5G
APOSPC1670-25GEA 64.3 EUR
APOSPC1670-25G APOSPC1670-5G
2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzyl chloride
2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzyl chloride
Formule: C₈H₅ClF₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05864315
CAS nummer: 883543-26-8
UN: 3265
ADR: 8,III