3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC1675-1G PC1675-5G PC1675-10G
APOSPC1675-1GEA 32.2 EUR
APOSPC1675-1G APOSPC1675-5G APOSPC1675-10G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BClF₃O₂
MW: 224.38 g/mol
Smeltpunt: 206…212 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788417
CAS nummer: 847756-88-1