Cerium trifluoride, anhydrous 99,5%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Cerous fluoride, Cerium (III) fluoride
PC1680-250G PC1680-100G PC1680-1KG
APOSPC1680-250GEA 410 EUR
APOSPC1680-250G APOSPC1680-100G APOSPC1680-1KG
Cerium trifluoride, anhydrous 99,5%
Cerium trifluoride
Formule: CeF₃
MW: 197.11 g/mol
Kookpunt: 2300 °C
Smeltpunt: 1640 °C
Dichtheid: 6.16 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010932
CAS nummer: 7758-88-5
EINECS: 231-841-3
Merck Index: 12,02042