1-Boc-5-fluoroindole-2-boronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Boc-5-fluoroindole-2-boronic Acid, N-(Boc)-5-fluoroindole-2-boronic acid
PC1682-1G PC1682-5G
APOSPC1682-1GEA 135 EUR
APOSPC1682-1G APOSPC1682-5G
1-Boc-5-fluoroindole-2-boronic acid 98%
1-Boc-5-fluoroindole-2-boronic acid
Formule: C₁₃H₁₅BFNO₄
Smeltpunt: 130…140 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04114581
CAS nummer: 352359-23-0