N-(2,4-Difluorophenyl)-2-chloroacetamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-2',4'-difluoroacetanilide, 2-Chloro-N-(2,4-difluorophenyl)acetamide
PC1686-5G PC1686-1G PC1686-10G
APOSPC1686-5GEA 62.9 EUR
APOSPC1686-5G APOSPC1686-1G APOSPC1686-10G
N-(2,4-Difluorophenyl)-2-chloroacetamide 97%
N-(2,4-Difluorophenyl)-2-chloroacetamide
Formule: C₈H₆ClF₂NO
MW: 205.5892 g/mol
Smeltpunt: 79…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077473
CAS nummer: 96980-65-3