3-Bromo-2-fluorophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1687-1G PC1687-25G PC1687-5G
APOSPC1687-1GEA 77.5 EUR
APOSPC1687-1G APOSPC1687-25G APOSPC1687-5G
3-Bromo-2-fluorophenol 97%
3-Bromo-2-fluorophenol
Formule: C₆H₄BrFO
Smeltpunt: 52…54 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09864673
CAS nummer: 156682-53-0