3',5'-Bis(trifluoromethyl)-2-chloroacetanilide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-(Chloroacetyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline, N-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-2-chloroacetamide
PC1687H-1G PC1687H-5G PC1687H-250MG
APOSPC1687H-1GEA 29.2 EUR
APOSPC1687H-1G APOSPC1687H-5G APOSPC1687H-250MG
3',5'-Bis(trifluoromethyl)-2-chloroacetanilide 98%
3',5'-Bis(trifluoromethyl)-2-chloroacetanilide
Formule: C₁₀H₆ClF₆NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077474
CAS nummer: 790-75-0