3-Bromo-2-fluoroanisole 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1688-10G PC1688-1G PC1688-5G
APOSPC1688-10GEA 73 EUR
APOSPC1688-10G APOSPC1688-1G APOSPC1688-5G
3-Bromo-2-fluoroanisole 98+%
3-Bromo-2-fluoroanisole
Formule: C₇H₆BrFO
Kookpunt: 207 °C
Dichtheid: 1,531 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07780183
CAS nummer: 295376-21-5