2-Chloro-4'-fluoroacetanilide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-N-(4-fluorophenyl)acetamide, N-(Chloroacetyl)-4-fluoroaniline
PC1688F-100G PC1688F-25G PC1688F-5G
APOSPC1688F-100GEA 193 EUR
APOSPC1688F-100G APOSPC1688F-25G APOSPC1688F-5G
2-Chloro-4'-fluoroacetanilide 97%
2-Chloro-4'-fluoroacetanilide
Formule: C₈H₇ClFNO
MW: 187.6 g/mol
Smeltpunt: 131…132 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015730
CAS nummer: 351-04-2