2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chlorobenzotrifluoride
PC1690-100G PC1690-1KG PC1690-500G PC1690-2.5KG PC1690-5KG PC1690-10KG
APOSPC1690-100GEA 22 EUR
APOSPC1690-100G APOSPC1690-1KG APOSPC1690-500G APOSPC1690-2.5KG APOSPC1690-5KG APOSPC1690-10KG
2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene 99%
2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
Formule: C₇H₄ClF₃
MW: 180.56 g/mol
Kookpunt: 152 °C
Smeltpunt: –7 °C
Dichtheid: 1.379 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000561
CAS nummer: 88-16-4
UN: 2234
ADR: 3 III