2,6-Difluoro-3-nitrobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1691-5G PC1691-1G PC1691-25G
APOSPC1691-5GEA 24.9 EUR
APOSPC1691-5G APOSPC1691-1G APOSPC1691-25G
2,6-Difluoro-3-nitrobenzoic acid 98%
2,6-Difluoro-3-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₃F₂NO₄
Smeltpunt: 92…96 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00119291
CAS nummer: 83141-10-0