4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1692-1G PC1692-25G PC1692-5G PC1692-100G
APOSPC1692-1GEA 14.8 EUR
APOSPC1692-1G APOSPC1692-25G APOSPC1692-5G APOSPC1692-100G
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₃ClFNO
Smeltpunt: 146…153 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04115725
CAS nummer: 35112-05-1