2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1693-25G PC1693-5G PC1693-100G
APOSPC1693-25GEA 0 EUR
APOSPC1693-25G APOSPC1693-5G APOSPC1693-100G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid 96%
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₃ClFNO
Smeltpunt: 183…185 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115715
CAS nummer: 114776-15-7