4-Bromo-2,6-difluoroanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-1,3-difluoro-2-methoxybenzene
PC1694-10G PC1694-25G PC1694-5G
APOSPC1694-10GEA 97.9 EUR
APOSPC1694-10G APOSPC1694-25G APOSPC1694-5G
4-Bromo-2,6-difluoroanisole 98%
4-Bromo-2,6-difluoroanisole
Formule: C₇H₅BrF₂O
MW: 223.02 g/mol
Kookpunt: 100 °C/15mmHg
Dichtheid: 1.65 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631351
CAS nummer: 104197-14-0