Potassium-3-carboxy-5-nitrophenyltrifluoroborate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1696-100G PC1696-25G PC1696-5G
APOSPC1696-100GEA 791 EUR
APOSPC1696-100G APOSPC1696-25G APOSPC1696-5G
Potassium-3-carboxy-5-nitrophenyltrifluoroborate 96%
Potassium-3-carboxy-5-nitrophenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₄BF₃KNO₄
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115772
CAS nummer: 850623-76-6