5-(4-Chlorobenzyloxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl hydrazine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1698-1G PC1698-250MG
APOSPC1698-1GEA 249 EUR
APOSPC1698-1G APOSPC1698-250MG
5-(4-Chlorobenzyloxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl hydrazine 95+%
5-(4-Chlorobenzyloxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl hydrazine
Formule: C₁₃H₁₀ClF₃N₄O₂
Smeltpunt: 111…113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068153
CAS nummer: 175137-33-4