Potassium(2,4-dichlorophenyl)trifluoroborate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1701-1G PC1701-25G PC1701-5G
APOSPC1701-1GEA 52.6 EUR
APOSPC1701-1G APOSPC1701-25G APOSPC1701-5G
Potassium(2,4-dichlorophenyl)trifluoroborate 96%
Potassium(2,4-dichlorophenyl)trifluoroborate
Formule: C₆H₃BCl₂F₃K
Smeltpunt: 98…104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115745
CAS nummer: 192863-38-0