Potassium-4-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 94%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1703-1G PC1703-5G
APOSPC1703-1GEA 35.1 EUR
APOSPC1703-1G APOSPC1703-5G
Potassium-4-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 94%
Potassium-4-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₆BF₃KNO
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115758
CAS nummer: 850623-63-1