3,5-Difluoro-2-nitroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1706-1G PC1706-5G
APOSPC1706-1GEA 22 EUR
APOSPC1706-1G APOSPC1706-5G
3,5-Difluoro-2-nitroaniline 97%
3,5-Difluoro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₄F₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD07368747
CAS nummer: 361-72-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III