4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chlorobenzotrifluoride
PC1710-500G PC1710-25G PC1710-100G PC1710-1KG PC1710-5KG PC1710-10KG
APOSPC1710-500GEA 62.9 EUR
APOSPC1710-500G APOSPC1710-25G APOSPC1710-100G APOSPC1710-1KG APOSPC1710-5KG APOSPC1710-10KG
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene 99%
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
Formule: C₇H₄ClF₃
MW: 180.56 g/mol
Kookpunt: 136…139 °C
Smeltpunt: –36 °C
Dichtheid: 1.353 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000627
CAS nummer: 98-56-6
EINECS: 202-681-1
UN: 2234
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02145