Potassium-2-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1711-10G PC1711-1G PC1711-5G
APOSPC1711-10GEA 702 EUR
APOSPC1711-10G APOSPC1711-1G APOSPC1711-5G
Potassium-2-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate 95%
Potassium-2-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Formule: C₁₃H₁₁BF₃KO
Smeltpunt: 200…204 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115742
CAS nummer: 850623-44-8