2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Chloro-4-cyanobenzotrifluoride
PC1713-100G PC1713-25G PC1713-5G
APOSPC1713-100GEA 192 EUR
APOSPC1713-100G APOSPC1713-25G APOSPC1713-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃ClF₃N
MW: 205.57
Kookpunt: 192…193 °C
Dichtheid: 1.389 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084939
CAS nummer: 1813-33-8
UN: 3276
ADR: 6.1 III