2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 4-Chloro-3-cyanobenzotrifluoride
PC1714-100G PC1714-25G PC1714-5G
APOSPC1714-100GEA 113 EUR
APOSPC1714-100G APOSPC1714-25G APOSPC1714-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃ClF₃N
MW: 205.57
Kookpunt: 210…212 °C
Smeltpunt: 36…42 °C
Dichtheid: 1.481 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00019742
CAS nummer: 328-87-0
EINECS: 206-338-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III