3-Chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1716-100G PC1716-25G
APOSPC1716-100GEA 565 EUR
APOSPC1716-100G APOSPC1716-25G
3-Chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride 98%
3-Chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride
Formule: C₇H₆ClF₃N₂
Smeltpunt: 40…43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042198
CAS nummer: 132915-80-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III