1-Chloro-2,6-dibromo-4-fluorobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1717L-25G PC1717L-100G
APOSPC1717L-25GEA 35.1 EUR
APOSPC1717L-25G APOSPC1717L-100G
1-Chloro-2,6-dibromo-4-fluorobenzene
1-Chloro-2,6-dibromo-4-fluorobenzene
Formule: C₆H₂Br₂ClF
Smeltpunt: 84…87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061122
CAS nummer: 179897-90-6