2-Chloro-1,4-dibromo-1,1,2-trifluorobutane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1719-25G PC1719-5G
APOSPC1719-25GEA 61.7 EUR
APOSPC1719-25G APOSPC1719-5G
2-Chloro-1,4-dibromo-1,1,2-trifluorobutane 97%
2-Chloro-1,4-dibromo-1,1,2-trifluorobutane
Formule: C₄H₄Br₂ClF₃
Kookpunt: 70…75 °C/26mmHg
Dichtheid: 2,035 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017985
CAS nummer: 378-13-2