Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1722-1G PC1722-5G
APOSPC1722-1GEA 67.7 EUR
APOSPC1722-1G APOSPC1722-5G
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₅BF₃KO
Smeltpunt: 220…224 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093979
CAS nummer: 192863-39-1