Potassium-2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1723-100G PC1723-25G PC1723-5G
APOSPC1723-100GEA 1500 EUR
APOSPC1723-100G APOSPC1723-25G APOSPC1723-5G
Potassium-2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₇BF₃KO
Smeltpunt: 300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115769
CAS nummer: 850623-74-4