Potassium(3,4-dichlorophenyl)trifluoroborate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1726-1G PC1726-5G PC1726-25G
APOSPC1726-1GEA 0 EUR
APOSPC1726-1G APOSPC1726-5G APOSPC1726-25G
Potassium(3,4-dichlorophenyl)trifluoroborate 98%
Potassium(3,4-dichlorophenyl)trifluoroborate
Formule: C₆H₃BCl₂F₃K
Smeltpunt: 178…180 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115763
CAS nummer: 850623-68-6