Potassium-2-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Potassium (2-carbamoylphenyl)trifluoroborate
PC1727-1G PC1727-250MG
APOSPC1727-1GEA 287 EUR
APOSPC1727-1G APOSPC1727-250MG
Potassium-2-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₆BF₃KNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115765
CAS nummer: 850623-70-0